Documentos Principais
SYNS380230
Synthware long syringe needle for solvent retrieval
Gauge 16, O.D. × L 1.2 mm × 300 mm , Bevel Tip, stainless steel
Sinônimo(s):
Synthware S380230, stainless steel syringe needle, bevel tip needle
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiais
stainless steel
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kemtech S380230
D.E. × C
1.2 mm × 300 mm , Bevel Tip
calibre da agulha
16 , Bevel Tip
Descrição geral
Syringe Needle, Stainless Steel, 1.6mm, 16G, 300mm
Aplicação
kemetch; synthware; syrnge needle; stainless steel
Características e benefícios
Organic Chemistry
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)