Key Documents
26274
SGE Needles for luer lock syringes
needle size 22 ga, needle L × O.D. 51 mm × 0.71 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
tamanho da agulha
22 ga
descrição
NLL-LC
embalagem
pkg of 2 ea
fabricante/nome comercial
SGE 39895
agulha C × D.E.
51 mm × 0.71 mm
conector
luer lock
Descrição geral
SGE Needles, point style 3 have a 90° square tip with rounded and polished edge and are used for LC and HPLC valve injection and for general liquid dispensing.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Jeffrey S. Guy
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54 -54 (2009)
Kevin Robards, P. E. Jackson, Paul A. Haddad
Principles and Practice of Modern Chromatographic Methods, 83-83 (2012)