Key Documents
SYNS389200
Synthware long syringe needle
O.D. × L 0.9 mm × 200 mm , Bevel Tip, needle, female luer lock
Sinônimo(s):
Synthware S389200, bevel tip needle, stainless steel syringe needle
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Características
needle female luer lock
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kemtech S389200
D.E. × C
0.9 mm × 200 mm , Bevel Tip
Descrição geral
Long Syringe Needles, #304 SS, OD: 0.9Mm, Length: 200mm
Aplicação
kemetch; synthware; needle; extended length
Características e benefícios
Organic Chemistry
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.