Key Documents
SYNS386200
Synthware long syringe needle
O.D. × L 0.6 mm × 200 mm , Bevel Tip, needle, female luer lock
Sinônimo(s):
Synthware S386200, stainless steel syringe needle, bevel tip needle
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Características
needle female luer lock
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kemtech S386200
D.E. × C
0.6 mm × 200 mm , Bevel Tip
Descrição geral
Long Syringe Needles, #304 SS, OD: 0.6Mm, Length: 200mm
Aplicação
kemetch; synthware; needle; extended length
Características e benefícios
Organic Chemistry
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.