SYNS389150
Synthware™ long syringe needle
O.D. × L 0.9 mm × 150 mm , Bevel Tip, needle, female luer lock
Sinônimo(s):
Synthware S389150, bevel tip needle, stainless steel syringe needle
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Características
needle female luer lock
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kemtech S389150
D.E. × C
0.9 mm × 150 mm , Bevel Tip
Descrição geral
Long Syringe Needles, #304 SS, OD: 0.9Mm, Length: 150mm
Aplicação
kemetch; synthware; needle; extended length
Características e benefícios
Organic Chemistry
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNS389150-1EA | 4065270932488 |