Z117064
Stainless steel 304 syringe needle
gauge 16, L 2 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41122002
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Produtos recomendados
descrição
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Cadence Science
Comprimento
2 in.
medidor
16
Descrição geral
304 SS needle with chrome-plated brass Luer hub. Needle is designed with a slightly curved, deflecting tip to prevent coring during needle insertion through the septum.
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)