Documentos Principais
22288
Precision Sampling syringe needles
volume 100-10000 μL, for use with VICI Series A, cone tip, side port stainless steel needle (point style 5), needle L × O.D. × I.D. 2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Sinônimo(s):
NEEDLES,SIDE-PORT,FOR SERIES A GAS TYPE PK 3
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
descrição
Series A
Características
point style Side port, taper
embalagem
pkg of 3 ea
fabricante/nome comercial
VICI 913052
agulha C × D.E. × D.I.
2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
volume
100-10000 μL
compatibilidade
for use with VICI Series A
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)