Key Documents
19137-U
Hamilton® needles for RN syringes
needle size 22 ga, bevel tip (point style 2), needle L 51 mm (2 in.), for use with 250μL-10mL
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiais
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tamanho da agulha
22 ga
Características
bevel tip (point style 2)
embalagem
pkg of 6 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 7779-01
agulha C
51 mm (2 in.)
volume
250-10000 μL
compatibilidade
for use with 250μL-10mL
Descrição geral
Hamilton® needles for RN syringes are bevel tip needles, designed for optimum septum penetration and to prevent septum coring.
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)