GF90514559
Alumina
sheet, thickness 2.5 mm, size 50 × 50 mm, purity 99%
Sinônimo(s):
AL603251
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
sheet
fabricante/nome comercial
Goodfellow 905-145-59
tamanho
50 × 50 mm
espessura
2.5 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)