GF66914062
Alumina
sheet, thickness 0.25 mm, size 25 × 25 mm, purity 96.%
Sinônimo(s):
AL603025
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Ensaio
96%
Formulário
sheet
fabricante/nome comercial
Goodfellow 669-140-62
tamanho
25 × 25 mm
espessura
0.25 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF66914062-1EA | 4061821150165 |
GF66914062-2EA | 4061821150172 |
GF66914062-5EA | 4061821150189 |