GF48862873
Alumina
sheet, thickness 0.38 mm, size 2 × 29.8 mm
Sinônimo(s):
AL603039
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
sheet
fabricante/nome comercial
Goodfellow 488-628-73
tamanho
2 × 29.8 mm
espessura
0.38 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)