D9777
Membrana de celulose para tubos de diálise
avg. flat width 25 mm (1.0 in.)
Sinônimo(s):
Cellulose dialysis tubing, Dialysis membrane
About This Item
Código UNSPSC:
41123100
NACRES:
NB.22
Produtos recomendados
diâmetro médio
16 mm , when full
largura média plana
25 mm (1.0 in.)
capacidade
~60 mL/ft
Descrição geral
Limite de peso molecular típico = 14.000.
Embalagem
Fornecido em rolos, seco
Qualidade
Pode conter compostos de glicerina e enxofre em quantidades acima de níveis de traço.
Nota de preparo
A remoção do glicerol incluído como um umectante pode ser realizada lavando a tubulação em água corrente por 3-4 horas. A remoção de compostos de enxofre pode ser realizada tratando a tubulação com uma solução 0,3% (p/v) de sulfeto de sódio a 80 °C por 1 minuto. Lave com água quente (60 °C) por 2 minutos, seguido pela acidificação com uma solução 0,2% (v/v) de ácido sulfúrico e enxágue com água quente para remover o ácido. A tubulação reterá a maior parte das proteínas com peso molecular de 12.000 ou maior.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Maryam Tabassum Hussain et al.
International journal of pharmaceutics, 590, 119955-119955 (2020-10-10)
The addition of polyethylene glycol (PEG) on the surface of liposomes increases their circulation time when administered intravenously. However, the inclusion of PEG using PEGylated phospholipids could result in a possible micelles formation. The development of chimeric systems mixing synthetic
Urszula Gawlik-Dziki et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(21) (2020-11-05)
Stratiotes aloides L. is common water plant in central Poland. Due to its expansive character, S. aloides L. can strongly affect the functioning of aquatic ecosystems. S. aloides L. was an important famine plant in central Poland. This plant was
Keven Lothert et al.
Journal of virological methods, 275, 113756-113756 (2019-10-24)
The continuously increasing potential of stem cell treatments for various medical conditions has accelerated the need for fast and efficient purification techniques for individualized cell therapy applications. Genetic stem cell engineering is commonly done with viral vectors like the baculovirus.
Isabel Narváez et al.
Frontiers in plant science, 10, 1471-1471 (2019-12-05)
Regeneration capacity, via somatic embryogenesis, of four wild olive genotypes differing in their response to defoliating Verticillium dahliae (resistant genotypes StopVert, OutVert, Ac-18 and the susceptible one, Ac-15) has been evaluated. To induce somatic embryogenesis, methodologies previously used in wild
Oylum Colpankan Gunes et al.
Journal of biomaterials applications, 35(4-5), 515-531 (2020-07-01)
The objective of the study was to produce three-dimensional and porous nanofiber reinforced hydrogel scaffolds that can mimic the hydrated composite structure of the cartilage extracellular matrix. In this regard, wet-electrospun poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) (PHBV) nanofiber reinforced carboxymethyl chitosan-silk fibroin (PNFs/CMCht-SF) hydrogel
Conteúdo relacionado
Dialysis Tubing