BAF182370000
Dialysis bag holder clip for beakers
pack of 6 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41123100
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene
Características
autoclavable
embalagem
pack of 6 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F18237-0000
Categorias relacionadas
Descrição geral
The bag holder is resistant to chemicals and may be autoclaved.
- Suspend dialysis/osmosis bag in fluid
- Sturdy holder clips onto the side of an open container with a wall up to 1/4 in. thick
- Holder has room for sample identification marks
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)