Documentos
D9527
Sigma-Aldrich
Membrana de celulose para tubos de diálise
avg. flat width 43 mm (1.7 in.)
Sinônimo(s):
Cellulose Dialysis Tubing, Cellulose Membrane, Dialysis Membrane
About This Item
Código UNSPSC:
41123100
NACRES:
NB.22
diâmetro médio
27 mm , when full
largura média plana
43 mm (1.7 in.)
capacidade
~175 mL/ft
Descrição geral
Limite de peso molecular típico = 14.000.
Embalagem
Fornecido em rolos, seco
Qualidade
Pode conter compostos de glicerina e enxofre em quantidades acima de níveis de traço.
Nota de preparo
A remoção do glicerol incluído como um umectante pode ser realizada lavando a tubulação em água corrente por 3-4 horas. A remoção de compostos de enxofre pode ser realizada tratando a tubulação com uma solução 0,3% (p/v) de sulfeto de sódio a 80 °C por 1 minuto. Lave com água quente (60 °C) por 2 minutos, seguido pela acidificação com uma solução 0,2% (v/v) de ácido sulfúrico e enxágue com água quente para remover o ácido. A tubulação reterá a maior parte das proteínas com peso molecular de 12.000 ou maior.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Mohammed M Mehanna et al.
Drug development and industrial pharmacy, 46(11), 1787-1799 (2020-09-09)
Staphylococcus aureus is a leading cause of ocular keratitis worldwide, and the upsurge of Methicillin-resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) strains necessitated the development of new antimicrobial agents. D-limonene is the major constituent of oil extracted from citrus peel, which has been
Sara Battista et al.
ChemPlusChem, 85(5), 1014-1021 (2020-05-19)
(+)-Usnic acid (UA) is a natural substance that displays pharmacological activity, but it is barely soluble in water, so it was included in liposomes in order to study its properties. First, the effects of phospholipid structure and loading methodology on
Francisco Rodríguez-Félix et al.
Food science and biotechnology, 29(5), 619-629 (2020-05-19)
The objective of this work was propose antisolvent-dialysis as a new, easy, one-step and reproducible method for obtaining white zein micro- and nanoparticles powder. Firstly, the study by SEM of white zein powder predicted micro- and nanoparticles with spherical morphology
Conteúdo relacionado
Dialysis Tubing