GF14736236
Alumina
sheet, thickness 0.50 mm, size 60 × 60 mm, purity 96.%
Sinônimo(s):
AL603051
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Ensaio
96%
Formulário
sheet
fabricante/nome comercial
Goodfellow 147-362-36
tamanho
60 × 60 mm
espessura
0.50 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)