GF06853855
Alumina
tube, outside diameter 10.0 mm, length 150 mm, wall thickness 1.5 mm
Sinônimo(s):
AL607200
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 068-538-55
Comprimento
150 mm
D.E.
10.0 mm
espessura da parede
1.5 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)