Documentos Principais
GF71365451
Alumina
tube, outside diameter 2.5 mm, length 150 mm, wall thickness 0.6 mm
Sinônimo(s):
AL607050
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 713-654-51
Comprimento
150 mm
D.E.
2.5 mm
espessura da parede
0.6 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)