GF00537207
Alumina
tube, outside diameter 4.0 mm, length 250 mm, wall thickness 0.75 mm
Sinônimo(s):
AL607090
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 005-372-07
Comprimento
250 mm
D.E.
4.0 mm
espessura da parede
0.75 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)