Key Documents
GF42345671
Alumina
tube, outside diameter 4.0 mm, length 300 mm, wall thickness 1.0 mm
Sinônimo(s):
AL607080
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
forma
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 423-456-71
Comprimento
300 mm
D.E.
4.0 mm
espessura da parede
1.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)