Documentos Principais
GF75414911
Boron nitride
tube, outside diameter 4.0 mm, length 100 mm, wall thickness 1.0 mm
Sinônimo(s):
B 607050
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 754-149-11
Comprimento
100 mm
D.E.
4.0 mm
espessura da parede
1.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)