Documentos Principais
GF82111463
Boron nitride
tube, outside diameter 16 mm, length 50 mm, wall thickness 2.5 mm
Sinônimo(s):
B 607120
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 821-114-63
Comprimento
50 mm
D.E.
16 mm
espessura da parede
2.5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)