Documentos Principais
GF60773968
Boron nitride
rod, 4.0 mm diameter, length 100 mm, condition hot-pressed
Sinônimo(s):
B 607906
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 607-739-68
Comprimento
100 mm
diâmetro
4.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)