Documentos Principais
GF26570101
Boron nitride
sheet, thickness 0.20 mm, size 5 × 5 mm, condition hot-pressed
Sinônimo(s):
B 603110
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formulário
sheet
fabricante/nome comercial
Goodfellow 265-701-01
tamanho
5 × 5 mm
espessura
0.20 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)