Documentos Principais
GF66225090
Aluminum nitride
sheet, thickness 0.64 mm, size 50 × 50 mm, condition translucent
Sinônimo(s):
AL643064
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formulário
sheet
fabricante/nome comercial
Goodfellow 662-250-90
tamanho
50 × 50 mm
espessura
0.64 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)