Key Documents
GF47557862
Aluminum alloy 5083
foil, Al 95%/Mg 4.5%/Mn 0.5%, thickness 1.0 mm, size 150 × 150 mm
Sinônimo(s):
AB040390
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥95%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 475-578-62
tamanho
150 × 150 mm
espessura
1.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1