GF93499857
Aluminum alloy 5083
foil, Al95%/Mg 4.5%/Mn 0.5%, thickness 1.0 mm, size 300 × 300 mm
Sinônimo(s):
AB040390
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 934-998-57
tamanho
300 × 300 mm
espessura
1.0 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF93499857-1EA | 4061821142634 |
GF93499857-2EA | 4061821142641 |