GF02857776
Antimonial lead alloy, Pb95Sb5
powder, 250micron max. particle size, 150micron min. particle size, 500g
Sinônimo(s):
PB126010
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 028-577-76
peso
500 g
tamanho máximo de partícula
250 μm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF02857776-1EA | 4061825417981 |