Key Documents
GF54943184
Lead
powder, max. particle size 150 micron, weight 100 g, purity 99.5%
Sinônimo(s):
PB006025
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Pb
Número CAS:
Peso molecular:
207.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141723
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.5%
forma
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 549-431-84
resistividade
20.65 μΩ-cm
peso
100 g
tamanho máximo de partícula
150 μm
pb
1740 °C (lit.)
pf
327.4 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Pb]
InChI
1S/Pb
chave InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)