Documentos Principais
GF67141582
Lanthanum
powder, 400 max. part. size (micron), weight 25 g, purity 99.9%
Sinônimo(s):
LA006020
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
La
Número CAS:
Peso molecular:
138.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141607
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.9%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 671-415-82
resistividade
54 μΩ-cm
peso
25 g
tamanho máximo de partícula
400 (micron)
p.e.
3464 °C (lit.)
pf
920 °C (lit.)
densidade
6.19 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[La]
InChI
1S/La
chave InChI
FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)