Key Documents
1.12400
Sigma-Aldrich
Bismuth
(powder) 99+
Sinônimo(s):
Bismuth
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Bi
Número CAS:
Peso molecular:
208.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141706
Número do índice EC:
231-177-4
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
1 hPa ( 840 °C)
Nível de qualidade
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
1564 °C/1013 hPa
pf
271 °C
densidade
9.78 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
6000 kg/m3
temperatura de armazenamento
no temp limit
InChI
1S/Bi
chave InChI
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test