266329
Antimony
powder, -100 mesh, 99.5% trace metals basis
Sinônimo(s):
Antimony black, Antimony element
Ensaio
99.5% trace metals basis
forma
powder
resistência
41.7 μΩ-cm
tamanho de partícula
-100 mesh
pb
1635 °C (lit.)
pf
630 °C (lit.)
densidade
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Sb]
InChI
1S/Sb
chave InChI
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?