GF96258437
Antimony
rod, 20mm, diameter 4.7mm, 99.999%
Sinônimo(s):
Antimony, SB007906
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.999%
forma
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 962-584-37
resistência
41.7 μΩ-cm
pb
1635 °C (lit.)
pf
630 °C (lit.)
densidade
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Sb]
InChI
1S/Sb
chave InChI
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)