GF17616214
Antimony
rod, 6mm, diameter 6mm, 99.999%
Sinônimo(s):
Antimony, SB007910
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.999%
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 176-162-14
resistência
41.7 μΩ-cm
C × diâmetro
6 mm × 6 mm
p.e.
1635 °C (lit.)
pf
630 °C (lit.)
densidade
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Sb]
InChI
1S/Sb
chave InChI
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)