223891
Bismuth(III) oxide
ReagentPlus®, powder, 10 μm, 99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Dibismuth trioxide
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: bismuth
tamanho de partícula
10 μm
cadeia de caracteres SMILES
O=[Bi]O[Bi]=O
InChI
1S/2Bi.3O
chave InChI
WMWLMWRWZQELOS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Bismuth (III) oxide is suitable for dental materials to render them opaque to X-rays.
It is used for the synthesis of pure BiFeO3 perovskite nanoparticles, lead free piezoelectric 0.96(Bi0.5Na0.5)TiO3 - 0.04 BaTiO3.
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.