Key Documents
1.01862
Supelco
Bismuth(III) oxide
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Bismuth(III) oxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Bi2O3
Número CAS:
Peso molecular:
465.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
Número do índice EC:
215-134-7
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
linha de produto
EMPLURA®
Ensaio
≥99.0% (complexometric)
potência
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
área da superfície
0.2-0.6 m2/g , BET
Impurezas
≤10 ppm Ca (Calcium)
≤20 ppm Al (Aluminium)
≤20 ppm K (Potassium)
≤30 ppm Si (Silicon)
≤5 ppm Cu (Copper)
≤5 ppm Fe (Iron)
≤5 ppm Mg (Magnesium)
≤5 ppm Pb (Lead)
≤50 ppm Na (Sodium)
tamanho de partícula
5 μm±3 (D 50)
pf
820 °C
solubilidade
practically insoluble 0.006 g/L
densidade
8.93 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1000 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/2Bi.3O/q2*+3;3*-2
chave InChI
TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Al (Aluminium): ≤ 20 ppm
Ca (Calcium): ≤ 10 ppm
Cu (Copper): ≤ 5 ppm
Fe (Iron): ≤ 5 ppm
K (Potassium): ≤ 20 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 5 ppm
Na (Sodium): ≤ 50 ppm
Pb (Lead): ≤ 5 ppm
Si (Silicon): ≤ 30 ppm
Specific surface area (BET): 0.2 - 0.6 m²/g
Particle size (D 50): 5.0 ± 3.0 µm
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany