254320
Zinc telluride
−100 mesh, 99.99% trace metals basis
About This Item
Fórmula linear:
ZnTe
Número CAS:
Peso molecular:
192.99
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
grau
deposition grade
Nível de qualidade
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
powder
tamanho de partícula
−100 mesh
densidade
6.34 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
[Zn]=[Te]
InChI
1S/Te.Zn
chave InChI
NSRBDSZKIKAZHT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?