244600
Cadmium selenide
-325 Mesh particle size, 99.99% trace metals basis, electronic grade
About This Item
Produtos recomendados
grau
electronic grade
Nível de qualidade
Ensaio
99.99% trace metals basis
forma
powder
densidade
5.81 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Se]=[Cd]
InChI
1S/Cd.Se
chave InChI
AQCDIIAORKRFCD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney,Bone
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Self-Assembled Nanodielectrics (SANDs) for Unconventional Electronics