900512
CdSe/CdS core-shell type quantum rods
fluorescence λem 560 nm, 5 mg/mL in hexane
Sinônimo(s):
CANdot®, Elongated quantum dots, Fluorescent nanocrystals, QDs, Quantum rods
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
dispersion
Nível de qualidade
concentração
5 mg/mL in hexane
fluorescência
λem 560 nm
λem 560 nm±8 nm FWHM <38 nm, quantum yield >70%
grupo funcional
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Atenção
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Professor Sharma and colleagues review the synthesis and applications of this novel material. This includes a discussion of the unique properties of quantum dots and their suitability for solar cell applications, along with common synthesis techniques used to develop these materials.
Professor Xiaohu Gao (University of Washington, USA) provides a overview of recent quantum dot (QD) advancements and their potential for advancing bioassay and bioimaging technologies.
Synthesis of Halide Perovskite Quantum Dots for Display Applications
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
900512-1ML | 4061824535396 |