905062
Perovskite quantum dots
oleic acid and oleylamine coated, fluorescence λem 530 nm, 10 mg/mL in toluene
Sinônimo(s):
Cadmium free QDs, Fluorescent nanocrystals, Perovskite FAPbX3 Quantum Dots, Perovskite nanocrystals, QDs
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
concentração
10 mg/mL in toluene
fluorescência
λem 530 nm
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
44.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
In this article, the properties of some of the new non-cadmium based QDs along with different applications of QDs are summarized.