900712
Graphene quantum dots
aqua green luminescent, 1 mg/mL in H2O
Sinônimo(s):
GQDs
descrição
topographic height: 1-2.0 nm
Formulário
suspension
concentração
1 mg/mL in H2O
cor
colorless
diâmetro
<5 nm
fluorescência
λex 485 nm; λem 520-540 nm±10 nm FWHM 80 nm, quantum yield ≥17%
cadeia de caracteres SMILES
[C]
InChI
1S/C
chave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Optical brighteners.
- Taggants for security application.
- Bio-imaging markers.
- Fluorescent polymers.
- Antibacterial, antibiofouling, disinfection systems.
- Heavy metals, humidity and pressure sensors.
- Batteries.
- Flash memory devices.
- Photovoltaic devices.
- Light-emitting diodes.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Synthesis of Halide Perovskite Quantum Dots for Display Applications
Synthesis and Applications of Graphene Nanoribbons Synthesized
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
900712-50ML | 4061834427476 |