Documentos Principais
900615
Sigma-Aldrich
(4-Hydroxyphenyl)(4-(prop-2-yn-1-yloxy)phenyl)methanone
≥95%
Sinônimo(s):
Hydroxyl benzophenone alkyne, Probe building block
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H12O3
Número CAS:
Peso molecular:
252.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
forma
solid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
(4-Hydroxyphenyl)(4-(prop-2-yn-1-yloxy)phenyl)methanone is used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains a light-activated benzophenone, alkyne tag, and hydroxyl synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its hydroxyl linker, this building block allows for UV light-induced covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.