Documentos Principais
900863
Sigma-Aldrich
2-(3-But-3-ynyl-3H-diazirin-3-yl)-ethanol
≥95%
Sinônimo(s):
3-(3-Butyn-1-yl)-3H-diazirine-3-ethanol, Hydroxyl diazirine alkyne, Probe building block
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H10N2O
Número CAS:
Peso molecular:
138.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
liquid
densidade
1.08 g/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCC1(N=N1)CCC#C
InChI
1S/C7H10N2O/c1-2-3-4-7(5-6-10)8-9-7/h1,10H,3-6H2
chave InChI
NMIZSJAOOMXKDJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-(3-But-3-ynyl-3H-diazirin-3-yl)-ethanol is used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains a light-activated diazirine, alkyne tag, and hydroxyl synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its hydroxyl linker, this building block allows for UV light-induced covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
900863-50MG4061833251294