Documentos Principais
900605
Sigma-Aldrich
3-(Bromomethyl)-5-((trimethylsilyl)ethynyl)benzenesulfonyl fluoride
≥95%
Sinônimo(s):
Bromo sulfonyl fluoride alkyne, Probe building block
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H14BrFO2SSi
Número CAS:
Peso molecular:
349.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Si](C)(C)(C)C#Cc1cc(cc(c1)CBr)[S](=O)(=O)F
InChI
1S/C12H14BrFO2SSi/c1-18(2,3)5-4-10-6-11(9-13)8-12(7-10)17(14,15)16/h6-8H,9H2,1-3H3
chave InChI
QSYGHPYMWBAJRL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-(Bromomethyl)-5-((trimethylsilyl)ethynyl)benzenesulfonyl fluoride is used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains an aryl sulfonyl fluoride group, alkyne tag, and bromine synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its brominated linker, this building block allows for SuFEx-enabled, context-specific covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.