Documentos Principais
900831
Sigma-Aldrich
3-(3-(But-3-yn-1-yl)-3H-diazirin-3-yl)propanoic acid
Sinônimo(s):
Carboxyl diazirine alkyne, Probe building block
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H10N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
166.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Formulário
liquid
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: click chemistry
disponibilidade
available only in USA
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C#CCCC1(N=N1)CCC(O)=O
InChI
1S/C8H10N2O2/c1-2-3-5-8(9-10-8)6-4-7(11)12/h1H,3-6H2,(H,11,12)
chave InChI
JRNSKSYASHYNCM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains a light-activated diazirine, alkyne tag, and carboxylic acid synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its acid linker, this building block allows for UV light-induced covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Self-react. C
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
900831-50MG4061833251171