907308
(3-(1,1-Difluoro-3-(triisopropylsilyl)prop-2-yn-1-yl)-3H-diazirin-3-yl)methanol
≥95%
Sinônimo(s):
Hydroxyl diazirine difluoro TIPS-alkyne, MI-PAL, Minimally interfering photoaffinity label, Photo-click tag, Probe building block
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
forma
liquid
disponibilidade
available only in USA
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Self-react. C
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)