Documentos Principais
288128
Sigma-Aldrich
cis-Bis(2,2′-bipyridine)dichlororuthenium(II) hydrate
Sinônimo(s):
cis-Ru(bpy)2Cl2.xH2O
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H16Cl2N4Ru · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
484.34 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
adequação da reação
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].Cl[Ru]Cl.c1ccc(nc1)-c2ccccn2.c3ccc(nc3)-c4ccccn4
InChI
1S/2C10H8N2.2ClH.H2O.Ru/c2*1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;;;;/h2*1-8H;2*1H;1H2;/q;;;;;+2/p-2
chave InChI
XBOQABVNRXVAKI-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
cis-Bis(2,2′-bipyridine)dichlororuthenium(II) hydrate was used in the preparation of [Ru(m-) 2,2′-bipyridine)3]2+(PF6-)2. It was used to prepare an intermediate for the development of nanocomposite junctions with Au nanoparticles.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Syntheses,Crystal Structures, and Spectral Properties of a Series of 3,8-Bisphenyl-1,10-phenanthroline Derivatives: Precursors of 3,8-Bis(4-mercaptophenyl)-1,10-phenanthroline and Its Ruthenium(II) Complex for Preparing Nanocomposite Junctions with Gold Nanoparticles between 1 ?m Gap Gold Electrodes
Huang W, et al.
Inorganic Chemistry, 47, 468?480-468?480 null
Electroluminescence in Ruthenium(II) Complexes
Bernhard S, et al
Journal of the American Chemical Society, 124, 13624-13628 null