703206
cis-Bis(isothiocyanato)bis(2,2′-bipyridyl-4,4′-dicarboxylato)ruthenium(II)
Sinônimo(s):
Greatcell Solar®, N-3 dye
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95% (NMR)
Nível de qualidade
forma
powder
pf
>300 °C
λmax
534, 395, 312 nm (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
S=C=N[Ru]N=C=S.OC(=O)c1ccnc(c1)-c2cc(ccn2)C(O)=O.OC(=O)c3ccnc(c3)-c4cc(ccn4)C(O)=O
InChI
1S/2C12H8N2O4.2CNS.Ru/c2*15-11(16)7-1-3-13-9(5-7)10-6-8(12(17)18)2-4-14-10;2*2-1-3;/h2*1-6H,(H,15,16)(H,17,18);;;/q;;2*-1;+2
chave InChI
VMISXESAJBVFNH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Informações legais
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Ruthenium-Based Dyes for Dye Solar Cells
Dye-sensitized solar cells directly convert sunlight to electricity
Over the last decade, dye-sensitized solar cells (DSSCs) have attracted much attention because these unconventional solar cells exhibit high performance and have the potential for low-cost production.
One of the more traditional photovoltaic devices, single crystalline silicon solar cells were invented more than 50 years ago, currently make up 94% of the market. Single crystalline silicon solar cells operate on the principle of p-n junctions formed by joining p-type and n-type semiconductors.