703168
cis-Bis(isothiocyanato)(2,2′-bipyridyl-4,4′-dicarboxylato)(4,4′-di-nonyl-2′-bipyridyl)ruthenium(II)
95% (NMR)
Sinônimo(s):
Greatcell Solar®, Z-907 dye
Ensaio
95% (NMR)
forma
powder
composição
Dye content, ≥90%
pf
196 °C
λmax
531, 314, 295 nm (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
S=C=N[Ru]N=C=S.OC(=O)c1ccnc(c1)-c2cc(ccn2)C(O)=O.CCCCCCCCCc3ccnc(c3)-c4cc(CCCCCCCCC)ccn4
InChI
1S/C28H44N2.C12H8N2O4.2CNS.Ru/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-25-19-21-29-27(23-25)28-24-26(20-22-30-28)18-16-14-12-10-8-6-4-2;15-11(16)7-1-3-13-9(5-7)10-6-8(12(17)18)2-4-14-10;2*2-1-3;/h19-24H,3-18H2,1-2H3;1-6H,(H,15,16)(H,17,18);;;/q;;2*-1;+2
chave InChI
LALSZYPVVQFXIC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Informações legais
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Ruthenium-Based Dyes for Dye Solar Cells
Dye-sensitized solar cells directly convert sunlight to electricity
One of the more traditional photovoltaic devices, single crystalline silicon solar cells were invented more than 50 years ago, currently make up 94% of the market. Single crystalline silicon solar cells operate on the principle of p-n junctions formed by joining p-type and n-type semiconductors.
Dye-sensitized solar cells (DSCs) are 3rd generation solar cells combining the promise of high efficiency with low production costs.