90819
Bis(2,2′-bipyridine)-(5-aminophenanthroline)ruthenium bis(hexafluorophosphate)
BioReagent, suitable for fluorescence
Sinônimo(s):
Ru(bpy)2(phen-5-NH2)(PF6)2
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Formulário
powder
adequação da reação
core: ruthenium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
fluorescência
λex 458 nm; λem 612 nm in 0.1 M Tris pH 7.0
adequação
suitable for fluorescence
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ru++].F[P-](F)(F)(F)(F)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F.c1ccc(nc1)-c2ccccn2.c3ccc(nc3)-c4ccccn4.Nc5cc6cccnc6c7ncccc57
InChI
1S/C12H9N3.2C10H8N2.2F6P.Ru/c13-10-7-8-3-1-5-14-11(8)12-9(10)4-2-6-15-12;2*1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;2*1-7(2,3,4,5)6;/h1-7H,13H2;2*1-8H;;;/q;;;2*-1;+2
chave InChI
QQMMCXKCYXQNNA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Características e benefícios
These dyes can be used to label amines on biomolecules under mild conditions. Advantages of these dyes as protein labels include high photostability, good water solubility, a lack of dye-dye interactions and large Stokes′ shifts.
In addition, the fluorescence signal of long-lived fluorophores can be gated to eliminate the emission from short-lifetime fluorophores and autofluorescence from cells and biomolecules to further improve sensitivity.
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?