Documentos Principais
391778
Sigma-Aldrich
2,2′-Biquinoline-4,4′-dicarboxylic acid dipotassium salt trihydrate
99%
Sinônimo(s):
2,2′-Bicinchoninic acid dipotassium salt, 4,4′-Dicarboxy-2,2′-biquinoline dipotassium salt, Dipotassium 2,2′-biquinoline-4,4′-dicarboxylate trihydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H10K2N2O4 · 3H2O
Número CAS:
Peso molecular:
474.55
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
Formulário
powder
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-]C(=O)c1cc(nc2ccccc12)-c3cc(C([O-])=O)c4ccccc4n3
InChI
1S/C20H12N2O4.2K.3H2O/c23-19(24)13-9-17(21-15-7-3-1-5-11(13)15)18-10-14(20(25)26)12-6-2-4-8-16(12)22-18;;;;;/h1-10H,(H,23,24)(H,25,26);;;3*1H2/q;2*+1;;;/p-2
chave InChI
MUCQANVZZZELIW-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
2,2′-Biquinoline-4,4′-dicarboxylic acid dipotassium salt trihydrate is a hydrated dipotassium salt of 2,2-biquinoline-4,4-dicarboxylic acid.
Aplicação
2,2′-Biquinoline-4,4′-dicarboxylic acid dipotassium salt trihydrate (dipotassium salt of 2,2 -biquinoline- 4,4 -dicarboxylic acid trihydrate) may be used as ligand in the aerobic oxidation of alcohols (primary, secondary and benzylic) in the presence of palladium catalysts.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Charged ligands for catalyst immobilisation and analysis.
Chisholm DM and McIndoe JS.
Dalton Transactions, 30, 3933-3945 (2008)
Pd (II)-biquinoline catalyzed aerobic oxidation of alcohols in water.
Buffin BP, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 225(1), 111-116 (2005)